Learn More
Sodium Bromide, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15558144
902.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Sodium Bromide
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC sodium bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.21kg