Learn More
Alfa Aesar™ Sodium borohydride, stable aq. soln., 4.4M in 14M NaOH
Marca:  Alfa Aesar™ 087659.AE
Detalles adicionales : CAS : 16940-66-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3320 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375009
  • 17.60€ / 100 ml
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
16940-66-2
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydridoborate
Especificación
Sodium borohydride
16940-66-2
NaBH4
UN3320
37.83
4.4M in 14M NaOH
Air Sensitive
100mL
Stable aq. soln.
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydridoborate
Liquid
1.4g/mL
Colorless