Learn More
Borohidruro de sodio, 12 % solución en 40 % de solución acuosa de hidróxido sódico, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific 389930010
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg Transport : UN number : 3320 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónEspecificaciones
130.0°C to 135.0°C | |
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution | |
Incolora | |
1 L | |
NaBH4 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: completely soluble. | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
11 to 13% | |
1.4 |
Sodium borohydride | |
16940-66-2,1310-73-2,67-56-1,7732-18-5 | |
Líquido | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranuida sódica | |
37.82 | |
Frasco de plástico | |
1.4000g/mL |
RUO – Research Use Only