Learn More
Borohidruro de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3208609
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
16940-66-2
BH4Na
37.83
MFCD00003518
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sodium tetrahydridoborate
boranuida sódica
[BH4-].[Na+]
16940-66-2
BH4Na
37.83
MFCD00003518
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sodium tetrahydridoborate
boranuida sódica
[BH4-].[Na+]
El borohidruro de sodio se utiliza como reactivo en la reducción de aminoácidos y sus derivados. También se utiliza como catalizador en la deshidrogenación amoníaco-borano. El borohidruro de sodio se utiliza como agente reductor en la síntesis de nanopartículas de oro. También se utiliza en la pulpa de madera y como agente de soplado para plásticos. Reduce los grupos de aldehídos y cetonas para proporcionar los alcoholes correspondientes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Borohydride
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Punto de ignición 220°C (428°F)
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto White caplets
Densidad 1.074 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium borohydride