Learn More
Bisulfito de sodio, reactivo ACS, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41795
25.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-90-5
NaO3S
103.05
MFCD00003530
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
23665763
CHEBI:26709
sodio; sulfito de hidrógeno
[Na+].[O-]S([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-90-5
NaO3S
103.05
MFCD00003530
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
23665763
CHEBI:26709
sodio; sulfito de hidrógeno
[Na+].[O-]S([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Índice Merck 15, 8724
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.06
Porcentaje de pureza ≥58.5% (SO2)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.48
Densidad 1.4800g/mL