Learn More
Metabisulfito de sodio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593515
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Reactivo de reducción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium metabisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2S2O5
Índice Merck 15, 8724
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1
Porcentaje de pureza ≥58.5% (SO2)
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.4800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.