Learn More
Bisulfato de sodio, 92 %, téc., granulado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium bisulfate |
Punto de fusión | 177.0°C to 180.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Gránulos |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% |
Fórmula lineal | NaHSO4 |
Índice Merck | 15, 8722 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.06 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium bisulfate, tech., granular