Learn More
Bisulfato de sodio, 92 %, téc., granulado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777063
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-38-1
HNaO4S
120.05
MFCD00003531
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
516919
sodio;sulfato de hidrógeno
[Na+].OS([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-38-1
HNaO4S
120.05
MFCD00003531
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
516919
sodio;sulfato de hidrógeno
[Na+].OS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfate
Punto de fusión 177.0°C to 180.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 92%
Fórmula lineal NaHSO4
Índice Merck 15, 8722
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.06
Porcentaje de pureza 92%
Grado Técnico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.1
Densidad 2.1000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bisulfate, tech., granular
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1