Learn More
Sodium Bicarbonate USP/FCC Powder, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number p-3178124
78.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poly
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
sodio;carbonato de hidrógeno
[Na+].OC([O-])=O
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
sodio;carbonato de hidrógeno
[Na+].OC([O-])=O
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase POLYSTORMOR