Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 31437-4X5KG
Detalles adicionales : CAS : 144-55-8 Peso : 20.00000kg
Cantidad. 4 × 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613420
  • 463.37€ / paquete de 4
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
144-55-8
≥99.7%
puriss. p.a. ACS Reagent
MFCD00003528
Soluble in water, 50g/L
Sodium Bicarbonate
84.01
NaHCO3
Reag. Ph. Eur.
NONH for all modes of transport
Especificaciones
Sodium Bicarbonate
144-55-8
≥99.7%
84.01
NONH for all modes of transport
4 × 5kg
Reag. Ph. Eur.
puriss. p.a. ACS Reagent
NaHCO3
MFCD00003528
Soluble in water, 50g/L