Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 3506-05
Detalles adicionales : CAS : 144-55-8 Peso : 3.09000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578134
  • 120.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
144-55-8
84.006
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CHEBI:32139
C(=O)(O)[O-].[Na+]
CHNaO3
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
516892
sodium;hydrogen carbonate
Especificación
Sodium Bicarbonate
CHNaO3
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydrogen carbonate
516892
84.01
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
1L = 2.20kg
144-55-8
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
C(=O)(O)[O-].[Na+]
84.006
CHEBI:32139
Powder
Poly Bottle
2.5kg
Videos