Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 9,4
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Descripción
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de tamponamiento de bicarbonato es importante en muchos procesos celulares diferentes. También se utiliza en la formación de ácido en la cavidad del estómago. Se utiliza para neutralizar el pH del quimo, saliendo del estómago y entrando en el intestino delgado. También se utiliza para mantener el pH en muestras de suero.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
El sistema de tamponamiento de bicarbonato es importante en muchos procesos celulares diferentes. También se utiliza en la formación de ácido en la cavidad del estómago. Se utiliza para neutralizar el pH del quimo, saliendo del estómago y entrando en el intestino delgado. También se utiliza para mantener el pH en muestras de suero.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium bicarbonate buffer soln. |
Concentración | Solución de tampón de 1 M |
pH | 9.4 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 mL |
Información de solubilidad | It is soluble in water. |