Learn More
Sodium benzoate, 99%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 447800010
Detalles adicionales : CAS : 532-32-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675107
  • 64.90€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
532-32-1
144.11
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
sodium;benzoate
C7H5NaO2
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
517055
C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
>300.0°C
Sodium benzoate
532-32-1
C7H5NaO2
15,8718
Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
144.11
144.11
Biochemistry
1kg
Plastic bottle
99%
C6H5CO2Na
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
sodium;benzoate
517055
99%
Videos
SDS Documentos