Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoato de sodio, 99 %, para bioquímica
Catalog Number p-4813641
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
532-32-1
C7H5NaO2
144.11
MFCD00012463
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
517055
sodium benzoate
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
532-32-1
C7H5NaO2
144.11
MFCD00012463
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
517055
sodium benzoate
[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium benzoate
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CO2Na
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,8718
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2