Learn More
Sodium Azide OR, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number p-3178111
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poli
26628-22-8
N3Na
65.011
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
33557
CHEBI:278547
sódica; azida
[N-]=[N+]=[N-].[Na+]
26628-22-8
N3Na
65.011
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
33557
CHEBI:278547
sódica; azida
[N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Envase Poli
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.