Learn More
Arsenito sódico, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440401
48.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7784-46-5
AsNaO2
129.909
MFCD00003472
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
443495
CHEBI:29678
sodio; oxoarsinita
[O-][As]=O.[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7784-46-5
AsNaO2
129.909
MFCD00003472
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
443495
CHEBI:29678
sodio; oxoarsinita
[O-][As]=O.[Na+]
Sodium arsenite is used as hide preservative, antiseptic, dyeing and soaps. It is used as a stressor to induce production of heat shock proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium arsenite
Nombre de nota Standardized Solution
Color Incoloros
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1N Standardized Solution
Fórmula lineal NaAsO2
Número UN UN1686
Información de solubilidad Miscible with water. Slightly miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1N