Learn More
Fosfato sódico de hidrógeno y amonio hidrógeno tetrahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407859
22.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-13-3
H13NNaO8P
209.067
MFCD00066970
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
56924540
azanio;sodio;fosfato de hidrógeno;tetrahidrato
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-13-3
H13NNaO8P
209.067
MFCD00066970
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
56924540
azanio;sodio;fosfato de hidrógeno;tetrahidrato
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Used in the laboratory as an essential ingredient of the microcosmic salt bead test for identification of metallic radicals. Also used as intermediates. Finds application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Punto de fusión 79°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.07 (137.02 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Aspecto White crystals
Densidad 1.544