Learn More
Sodium acetylide, 18 wt.% slurry in xylene, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 342035000
Detalles adicionales : CAS : 1066-26-8 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10591734
  • 158.60€ / 500 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
1066-26-8
48.02
SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
2733336
sodium;ethyne
C2HNa
MFCD00008568
sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
CHEBI:55387
C#[C-].[Na+]
Especificaciones
500g
0.9360g/mL
Glass bottle
Brown to Yellow
1330-20-7
HC≡CNa
sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
sodium;ethyne
2733336
48.02
17.0 to 22.0 wt%
Sodium acetylide
25°C
0.936
18wt% slurry in xylene
C2HNa
MFCD00008568
Solubility in water: reacts.
C#[C-].[Na+]
48.02
CHEBI:55387
Slurry
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium acetylide, 18 wt% slurry in xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
SDS Documentos