Learn More
Acetiluro de sodio, pulpa en xileno al 18 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758752
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1066-26-8, 1330-20-7
C2HNa
48.02
MFCD00008568
SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
2733336
CHEBI:55387
sodio; etina
C#[C-].[Na+]
1066-26-8, 1330-20-7
C2HNa
48.02
MFCD00008568
SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
2733336
CHEBI:55387
sodio; etina
C#[C-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium acetylide
Nombre de nota 18wt% slurry in xylene
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9360g/mL
Temperatura de inflamación 25°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CNa
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.936
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 48.02
Porcentaje de pureza 17.0 to 22.0 wt%
Forma física Pulpa
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium acetylide, 18 wt% slurry in xylene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Hazard Statement
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.