Learn More
Acetato sódico trihidrato, (cristales de incoloros a blancos), Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP334-500
Detalles adicionales : CAS : 6131-90-4 Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10091113
  • 22.73€ / 500 g
Envío estimado: 20-12-2021
Descripción
Descripción
Sodium Acetate Trihydrate (Colorless-to-white Crystals)
La forma trihidrato del acetato de sodio puede usarse para muchas de las mismas aplicaciones que la forma anhidra.
Especificaciones
Especificaciones
Sodium Acetate Trihydrate
C2H9NaO5
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
136.079
CHEBI:32138
Sólido
0.005% max.
1.45g/cm³
0.005% max.
0.002% max.
5ppm max.
Pass Test
Blanco
8 to 9.5
6131-90-4
CH3COONa·3H2O
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodio;acetato;trihidrato
23665404
136.08
99.0 to 101.0%
0.001% max.
5ppm max.
5ppm max.
Frasco de polietileno
0.005% max.
0.002% max.
58°C
500g
Videos
SDS Documentos
Certificados