Learn More
Acetato sódico trihidrato, (cristales de incoloros a blancos), Fisher BioReagents
Catalog Number p-2363411
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Trihidrato de acetato de sodio (cristales incoloros a blancos)
La forma trihidrato del acetato de sodio puede usarse para muchas de las mismas aplicaciones que la forma anhidra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Trihydrate
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
pH 8 to 9.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CH3COONa·3H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.45g/cm³