Learn More
Trihidrato de acetato sódico, certificado AR de análisis, cristal, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073498
31.90 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
acetato de sodio, trihidrato, ácido acético, sal sódica, trihidrato, acetato de sodio usp:jan, acetato de sodio usan:jan, acetato de sodio tn, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
acetato de sodio, trihidrato, ácido acético, sal sódica, trihidrato, acetato de sodio usp:jan, acetato de sodio usan:jan, acetato de sodio tn, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Trihidrato de acetato de sodio, certificado AR de análisis, cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 58 °C
Color Blanco
pH De 8 a 9.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08 g/mol
Forma física Sólido