Learn More
Trihidrato de acetato sódico, certificado AR de análisis, cristal, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/2040/62
Detalles adicionales : CAS : 6131-90-4 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Plastic powder jar
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10615122
  • 126.00€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6131-90-4
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
23665404
sodium;acetate;trihydrate
C2H9NaO5
71557
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CHEBI:32138
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Plastic powder jar
58°C
8 to 9.5
C2H9NaO5
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
136.079
CHEBI:32138
Solid
White
2.5kg
6131-90-4
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium;acetate;trihydrate
23665404
136.08g/mol
Videos
SDS Documentos