Learn More
Acetato de sodio, anhidro, Farmacopea Estadounidense F. C. C., J.T. Baker™
Catalog Number 15528134
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Anhydrous
CAS 127-09-3
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase Balde de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.53kg