Learn More
Acetato de sodio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073500
22.12 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
Acetato de sodio anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 324°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodium acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo