Learn More
Acetato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073501
41.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
acetato de sodio, ácido acético, sal sódica, acetato de sodio anhidro, acetato de sodio, anhidro, etanoato de sodio, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
sodio;acetato
[Na+].CC([O-])=O
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
acetato de sodio, ácido acético, sal sódica, acetato de sodio anhidro, acetato de sodio, anhidro, etanoato de sodio, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
sodio;acetato
[Na+].CC([O-])=O
Punto de fusión 324°C
Color Blanco
pH De 7.5 a 9.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo