Learn More
Acetato de sodio, solución acuosa de 3 M, pH 5,2, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15480217
99.90 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
acetato de sodio
[Na+].CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
acetato de sodio
[Na+].CC([O-])=O
Sodium acetate buffer solution pH, 5.2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución tampón de acetato de sodio pH 5,2, se utiliza muy a menudo en la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de tinciones de gel para electroforesis en gel de proteínas. La solución tampón de acetato de sodio es adecuada para la precipitación de ADN, la elución de proteínas y para su uso en aplicaciones de biología molecular, como el ensayo de ChIP-on-ChIP y el ensayo de inhibición enzimática in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos. Sensible a la humedad. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota RNAse free
pH 5.2
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal NaOOCCH3
Información de solubilidad Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.