Learn More
3-Nitrobencenosulfonato de sodio, 98 %, < 2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate is used in the synthesis of quinoline. It is also used in Stabilizer for dyeing of fibers; assistant in discharge printing; oxidizing agent in demetalizers and industrial cleaners. It is also used as an developing agent for electroplating and auxiliary for dying fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-nitrobencenosulfonato de sodio se utiliza en la síntesis de la quinolina. También se utiliza como estabilizador para teñir fibras; asistente en la impresión de descarga; agente oxidante en desmetilizadores y limpiadores industriales. También se utiliza como agente de desarrollo para la galvanoplastia y auxiliar para teñir tejidos.
Solubilidad
Soluble en 200 g/l de agua (20 °C).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El 3-nitrobencenosulfonato de sodio se utiliza en la síntesis de la quinolina. También se utiliza como estabilizador para teñir fibras; asistente en la impresión de descarga; agente oxidante en desmetilizadores y limpiadores industriales. También se utiliza como agente de desarrollo para la galvanoplastia y auxiliar para teñir tejidos.
Solubilidad
Soluble en 200 g/l de agua (20 °C).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium 3-nitrobenzenesulfonate |
Nombre de nota | Water <2% |
Punto de fusión | 350°C |
Cantidad | 100 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water 200g/L (20C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.16 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |