Learn More
Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Sodium 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate |
| CAS | 101199-38-6 |
| Molecular Formula | C15H14NNaO3S2 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanesulfonic Acid','Sodium Salt, 3-(10'-Phenothiazinyl)propane-1-sulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC Name | sodium;3-phenothiazin-10-ylpropane-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 343.4 |
| Formula Weight | 343.0313 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?