Learn More
Sulfato de 1-tetradecilo sódico, 95 %, contiene hasta aprox. un 5 % de sulfato de metilo sódico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Sodium 1-tetradecyl sulfate is used as an anionic surfactant in nickel plating bath, pickling, electrolytic cleaning, welding, leather dyeing and rubles polishes. It is used to study the time course of liquid drainage and foam coarsening and to investigate the effects of sclerosant foam preparation. It is used for the treatment of varicose and spider veins of the leg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de 1-tetradecilo sódico se utiliza como surfactante aniónico en baños de niquelado, decapado, limpieza electrolítica, soldadura, teñido de cuero y pulimentos de rublos. Se utiliza para estudiar el curso temporal del drenaje líquido y el engrosamiento de la espuma, y para investigar los efectos de la preparación de espuma esclerosante. Se emplea para el tratamiento de las venas varicosas y las arañas vasculares de las piernas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El sulfato de 1-tetradecilo sódico se utiliza como surfactante aniónico en baños de niquelado, decapado, limpieza electrolítica, soldadura, teñido de cuero y pulimentos de rublos. Se utiliza para estudiar el curso temporal del drenaje líquido y el engrosamiento de la espuma, y para investigar los efectos de la preparación de espuma esclerosante. Se emplea para el tratamiento de las venas varicosas y las arañas vasculares de las piernas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium 1-tetradecyl sulfate |
Punto de fusión | 182°C to 192°C |
Notas del porcentaje del ensayo | contiene hasta ≈5 % de sulfato de metilo sódico |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 3578122 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.44 |
Porcentaje de pureza | 95% |