Learn More
1-Octanosulfonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sodio-1-octanosulfonato se utiliza como reactivo para el análisis HPLC de compuestos orgánicos, y más específicamente, péptidos y proteínas. También se utiliza ampliamente como agente de emparejamiento de iones. El sodio-1-octanosulfonato interactúa con la albúmina sérica humana. También se utiliza como agente de complexación iónica para la N-nitrosodietanolamina.
Solubilidad
Soluble en agua produciendo una solución clara e incolora
Notas
El D-gluconato de sodio es estable a temperaturas normales.
El sodio-1-octanosulfonato se utiliza como reactivo para el análisis HPLC de compuestos orgánicos, y más específicamente, péptidos y proteínas. También se utiliza ampliamente como agente de emparejamiento de iones. El sodio-1-octanosulfonato interactúa con la albúmina sérica humana. También se utiliza como agente de complexación iónica para la N-nitrosodietanolamina.
Solubilidad
Soluble en agua produciendo una solución clara e incolora
Notas
El D-gluconato de sodio es estable a temperaturas normales.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium 1-octanesulfonate |
Punto de fusión | >300°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3574241 |
Información de solubilidad | Soluble in water producing a clear and colorless solution |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.28 |