missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Nonanosulfonato de sodio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058312
35.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35192-74-6
C9H19NaO3S
230.298
MFCD00025010
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
23664777
sodio; nonan-1-sulfonato
CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35192-74-6
C9H19NaO3S
230.298
MFCD00025010
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
23664777
sodio; nonan-1-sulfonato
CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Sodium 1-nonanesulfonate is used as a ion-pair reagent used for the separation of histidines by using the HPLC technique. It is used to study the relationship between circulating lipoprotein phospholipase A2 levels and coronary plaque volume. It is used in the study of assessing the use of the p-hydroxybenzoic acid as an indirect UV detection buffer in capillary zone electrophoresis (CZE).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1-nonanosulfonato de sodio se utiliza como reactivo de par iónico utilizado para la separación de histidinas mediante la técnica HPLC. Se utiliza para estudiar la relación entre los niveles de fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína circulante y el volumen de placa coronaria. Se utiliza en el estudio de la evaluación del uso del ácido p-hidroxibenzoico como tampón de detección UV indirecto en la electroforesis capilar en zona (CZE).

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium 1-nonanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal CH3(CH2)8SO3Na
Cantidad 5 g
Beilstein 3738676
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'