Learn More
1-Hexansulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021084
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodio; hexano-1-sulfonato
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodio; hexano-1-sulfonato
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1hexansulfonato sódico se utiliza como base en las reacciones de acoplamiento orgánicas como las reacciones de acoplamiento de Suzuki. Se utiliza como reactivo de emparejamiento de iones para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. También se utiliza en el análisis por electroforesis capilar de alto rendimiento de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium 1-hexanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Beilstein 3727014
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-hexanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.