Learn More
Monohidrato de 1-heptanosulfonato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317108
148.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
207300-90-1
C7H17NaO4S
220.259
MFCD00149550
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
23687711
sodio; heptano-1-sulfonato;hidrato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
207300-90-1
C7H17NaO4S
220.259
MFCD00149550
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
23687711
sodio; heptano-1-sulfonato;hidrato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate is an ion pairing reagent used in the HPLC analysis of proteins and peptides. It is utilized in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Cantidad 50 g
Beilstein 3731762
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.26 (202.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.