Learn More
Sodio 1-heptanosulfonato, 99 % (peso seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081098
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22767-50-6
C7H15NaO3S
202.244
MFCD00007543
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
sodio; heptano-1-sulfonato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22767-50-6
C7H15NaO3S
202.244
MFCD00007543
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
sodio; heptano-1-sulfonato
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
HPLC reagent used for ion-association in analyses of peptides and proteinsSodium 1-heptanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, organic and inorganic small molecule compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo de HPLC se utiliza para la asociación iónica en análisis de péptidos y proteínas. El sodio 1-heptanosulfonato se utiliza como reactivo de asociación iónica para HPLC y participa en el análisis de péptidos y proteínas. Se utiliza en el análisis de productos farmacéuticos, compuestos orgánicos e inorgánicos de pequeñas moléculas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium 1-heptanesulfonate
Nombre de nota Water <2%
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 3731762
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.24
Porcentaje de pureza 99%