Learn More
1-Butanosulfonato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-butanosulfonato de sodio se utilizó en la síntesis de SAPO4-5 con alto contenido de silicio. También se utilizó como fase móvil para separar ocho compuestos de selenio (selenita, selenato, selenocistina, selenourea, selenometionina, selenoetionina, selenocistamina e ion trimetilselenonio). Reactivo de asociación iónica para HPLC1 y cromatografía de fase reversa.
Solubilidad
Soluble en agua (1-10 %).
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Evítese la luz y el calor excesivo. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El 1-butanosulfonato de sodio se utilizó en la síntesis de SAPO4-5 con alto contenido de silicio. También se utilizó como fase móvil para separar ocho compuestos de selenio (selenita, selenato, selenocistina, selenourea, selenometionina, selenoetionina, selenocistamina e ion trimetilselenonio). Reactivo de asociación iónica para HPLC1 y cromatografía de fase reversa.
Solubilidad
Soluble en agua (1-10 %).
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Evítese la luz y el calor excesivo. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium 1-butanesulfonate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3716662 |
Información de solubilidad | Soluble in water (1-10%). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.17 |
Porcentaje de pureza | 99% |