Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Threaded Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Recubrimiento:
Ninguno
revestimiento de etileno-acrilato
Descripción
- Vidrio sódico-cálcico (ámbar)
- Tapón de rosca, polipropeno (PP), anillo de vertido PE-LD
- Frascos redondos de boca estrecha de cristal
- Diseño cuadrado que ahorra espacio
- Disponible con revestimiento de etileno-acrilato o sin revestimiento
- El revestimiento envuelve el frasco de vidrio como una piel de protección
- Si el frasco se rompe, los riesgos de salpicaduras se reducen considerablemente
- La temperatura máxima de funcionamiento de los frascos revestidos es 80 °C
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 ºC
- Con tapón de rosca de PP GL 32 o 45
Especificaciones
Altura (métrico) | 125 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Recubrimiento | Ninguno |
Color | Ámbar |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Anchura (métrico) | 50 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |