Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Fabricados con vidrio sodocálcico y con paredes medias. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para tareas de mezcla y laboratorio generales.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.63900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15822265
  • 17.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Características: paredes de resistencia media sin borde
  • Para uso en: rendimiento bacteriológico
  • Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4142
Vidrio sodocálcico
No
75 mm
Paquete de 100
12 mm