Learn More
Duran™ Soda Lime Glass Measuring Pipet For Complete Out Flow
59.65€ - 121.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12 621, ISO 835
Clase B
Graduado Yes
Material Soda Lime Glass
Tipo Measuring Pipette
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Clase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Clase Precio Cantidad y disponibilidad  
15231959 Ver documentos Duran™
243440103
0.1mL B 95.80€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
15241959 Ver documentos Duran™
243440309
0.2mL B 95.80€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
15636935 Ver documentos Duran™
243442901
10mL B 68.90€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
15201969 Ver documentos Duran™
243443409
25mL B 121.00€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
15251959 Ver documentos Duran™
243440609
0.5mL B 64.95€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
15261959 Ver documentos Duran™
243441108
1mL B 59.65€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
15271959 Ver documentos Duran™
243441605
2mL B 59.65€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
DIN 12 621, ISO 835
Yes
Measuring Pipette
B
Soda Lime Glass