Learn More
DWK Life Sciences Pipeta graduada, en vidrio cal-soda, clase B, tipo 3, color de difusión en color marrón, vaciado total, punto cero arriba, con divisiones anulares en marcas principales y extremo para tapón de algodón
Las pipetas graduadas permiten tomar diferentes volúmenes de líquido y transferirlos en porciones iguales o incluso en porciones de diferentes cantidades.
Marca:  DWK Life Sciences 243440609
Detalles adicionales : Peso : 0.26400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15251959
  • 83.40€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Las pipetas graduadas permiten absorber y dispensar diferentes cantidades de líquido de tamaños iguales o diferentes. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están fabricadas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala es de color ámbar y la numeración tiene lugar de arriba hacia abajo.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
  • Numeración de arriba hacia abajo (cero en la parte superior)
  • Con tapón de algodón
  • Impresión ámbar cocida de alta resistencia
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
Especificaciones
Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; absorción y entrega de cantidades parciales de líquidos definidas
± 0,008 ml
0,5 ml
Vidrio sodocálcico
12/paq.
Amarillo
360 mm