Learn More
Soda Lime, ACS, Alfa Aesar
Marca:  Alfa Aesar 036596.36
Detalles adicionales : CAS : 8006-28-8 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1907 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378038
  • 40.20€ / 500 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
8006-28-8
96.074
66545795
[OH-].O=[Ca].[Na+]
CaHNaO2
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
sodium;oxocalcium;hydroxide
Especificación
Soda Lime
500g
4 to 8
[OH-].O=[Ca].[Na+]
96.074
8006-28-8
CaHNaO2
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
sodium;oxocalcium;hydroxide
66545795