Learn More
Invitrogen™ Human SNF1LK2, GST Tag Recombinant Protein
SNF1LK2 (QIK) belongs to the AMP-activated protein kinase family.
Marca:  Invitrogen™ PV4793
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15488753
  • 7890.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SNF1LK2 (QIK) is a serine/threonine kinase and is a salt-inducible kinase.
Especificaciones
Especificaciones
NP_053006.1
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.04% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
SNF1LK2, QIK
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
131.4kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus