Learn More
Kit multiplex SNaPshot™
Use this system to screen and confirm SNPs, detect minor sequence variations, fingerprint bacterial artificial chromosomes.
Marca: ABI Applied Biosystems 4323154
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
Utilice este sistema para filtrar y confirmar los SNP, detectar variaciones de secuencia menores, obtener huellas genéticas de cromosomas bacterianos artificiales.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Capilar, 61 cm de longitud de capilares, secuenciación, temperatura ambiente, para analizador genético 310 | |
Kit multiplex SNaPshot™ | |
1000 |
For research use only