missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAPC5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17272-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817144

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Part of the SNAPc complex required for the transcription of both RNA polymerase II and III small-nuclear RNA genes. Binds to the proximal sequence element (PSE), a non-TATA-box basal promoter element common to these 2 types of genes. Recruits TBP and BRF2 to the U6 snRNA TATA box.
Especificaciones

Especificaciones

SNAPC5
0.62 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75971
SNAP19, SNAPc 19 kDa subunit, SNAPc subunit 5, SNAPC5
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
10302
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
SNAPC5
Liquid
SNAPC5
SNAPC5 Fusion Protein Ag11029
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados