Learn More
SNAPC5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SNAPC5 |
---|---|
Concentración | 0.62 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827144
|
Proteintech
17272-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817144
|
Proteintech
17272-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Part of the SNAPc complex required for the transcription of both RNA polymerase II and III small-nuclear RNA genes. Binds to the proximal sequence element (PSE), a non-TATA-box basal promoter element common to these 2 types of genes. Recruits TBP and BRF2 to the U6 snRNA TATA box.Especificaciones
SNAPC5 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O75971 | |
10302 | |
SNAPC5 Fusion Protein Ag11029 | |
Primary | |
-20°C | |
SNAPC5 |
0.62 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SNAP19, SNAPc 19 kDa subunit, SNAPc subunit 5, SNAPC5 | |
SNAPC5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |