Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps for Wheaton E-Z™ Vials
Easy-to-use snap caps
422.00€ - 865.00€
Especificaciones
Material Polietileno
Tamaño del tapón 11 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
12418872
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242772-01
Azul PTFE/silicona/PTFE
720.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10543404
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242775
Transparente PTFE/silicona con corte
865.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12438882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242786
Transparente Teflón y goma
422.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10614533
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242772
Transparente PTFE/silicona/PTFE
735.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12408882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242776-04
Rojo PTFE/silicona
585.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12438872
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242772-04
Rojo PTFE/silicona/PTFE
735.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12448872
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242772-05
Amarillo PTFE/silicona/PTFE
735.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478872
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
242776
Transparente PTFE/silicona
610.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Closure Type: Snap Cap
  • Material: Polyethylene
  • Size: 11mm (0.433 in.)
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
11 mm