Learn More
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
MedChemExpress sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
en la oferta - 117.45€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | sn-Glycero-3-phosphocholine |
---|---|
CAS | 28319-77-9 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C8H20NO6P |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16429867
![]() |
Medchem Express
HY-17552 |
5 g |
117.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16401699
![]() |
Medchem Express
HY-17552 |
1 g |
55.35€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16417398
![]() |
Medchem Express
HY-17552 |
10 g |
en la oferta
10 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.Especificaciones
sn-Glycero-3-phosphocholine | |
Blanco | |
C8H20NO6P | |
H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic) | |
257.22 | |
98.0% | |
Solid |
28319-77-9 | |
Research | |
Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC | |
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-] | |
257.22 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration |
Seguridad y manipulación
H315∣H319∣H335∣H412
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, stored under nitrogen, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, stored under nitrogen, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.