Learn More
Motic™ SMZ161 Microscope
Convincing optical performance, a small footprint, and robust mechanics makes this the ideal stereo zoom microscope for teaching situations. Motic™ SMZ161 Microscope is constructed with light, ESD-material components.
600.00€ - 725.00€
Especificaciones
Ocular WF10X/20mm
Incluye Black and white stage plates and dust cover
Magnification Power 075X - 4.5X
Tipos de objetivo Zoom system, ratio 1:6
Tipo de producto Stereo zoom microscope
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Estilo de base Head Style Tipo de iluminación Número de Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de base Head Style Tipo de iluminación Número de Precio Cantidad y disponibilidad  
15415422 Ver documentos Motic™
1100201300052
Pole-type stand with transmitted illumination, 237x170mm Binocular head with diopter adjustment on both eyepiece tubes 12V/20W quartz halogen with intensity control SMZ161-BL 670.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-07-2020
Añadir a la cesta
15435422 Ver documentos Motic™
1100201300032
Pole-type stand without illumination, 280x220mm Trinocular head with diopter adjustment on both eyepiece tubes, trinocular light split: 50:50 None SMZ161-TP 655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-07-2020
Añadir a la cesta
15455422 Ver documentos Motic™
1100201300072
Pole-type stand with transmitted illumination, 237x170mm Trinocular head with diopter adjustment on both eyepiece tubes, trinocular light split: 50:50 12V/10W quartz halogen with intensity control SMZ161-TL 725.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-07-2020
Añadir a la cesta
15495412 Ver documentos Motic™
1100201300022
Pole-type stand without illumination, 280x220mm Binocular head with diopter adjustment on both eyepiece tubes None SMZ161-BP 600.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Greenough optical system.
  • Sharp, three-dimensioned images and wide field of view.
  • Interpupillary distance: 50-75mm.
  • Ergonomically designed for long hours of viewing without discomfort.
  • Suitable for industrial applications, assembly and inspection of small parts or integrated circuits on PCB, LCD production line.
  • Coarse focusing system with tension adjustment.
Especificaciones
Especificaciones
WF10X/20mm
075X - 4.5X
Stereo zoom microscope
Black and white stage plates and dust cover
Zoom system, ratio 1:6
1:6