missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ SMZ161 Microscope

Convincing optical performance, a small footprint, and robust mechanics makes this the ideal stereo zoom microscope for teaching situations. Motic™ SMZ161 Microscope is constructed with light, ESD-material components.

Marca:  Motic™ 1100201300072

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455422

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Sistema óptico Greenough.
  • Imágenes nítidas, tridimensionales y amplio campo de visión.
  • Distancia interpupilar: 50-75 mm.
  • Diseñado ergonómicamente para largas horas de visualización sin molestias.
  • Adecuado para aplicaciones industriales, montaje e inspección de piezas pequeñas o circuitos integrados en PCB, línea de producción LCD.
  • Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión.
Especificaciones

Especificaciones

Placas de platina de color blanco/negro y tapa antipolvo
De 0,75X a 4.5X
1:6
SMZ161-TL
Halógeno de cuarzo con control de intensidad de 12 V/10 W
Soporte de tipo poste con iluminación transmitida, 237 x 170 mm
Sistema de zoom, relación 1:6
Estereomicroscopio de zoom
Cabezal trinocular con ajuste de dioptrías en ambos tubos oculares, división de luz trinocular: 50:50
WF10X/20 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales