Learn More
SMYD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SMYD4 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897524
|
Proteintech
17594-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887524
|
Proteintech
17594-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The specific function of the protein remains unknown.Especificaciones
SMYD4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8BTK5, Q8IYR2 | |
114826, 287525, 319822 | |
SMYD4 Fusion Protein Ag11552 | |
Primary | |
-20°C | |
SMYD4 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1936, SMYD4, ZMYND21 | |
Smyd4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |